2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520521-2.5G PC520521-5G
APOSPC520521-2.5GEA 169 CHF
APOSPC520521-2.5G APOSPC520521-5G
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅H₃F₃N₂
MW: 148.09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001164
CAS-Nummer: 3534-50-7