3-Fluor-4-methoxybenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520518-10G PC520518-1G PC520518-5G
APOSPC520518-10GEA 950 CHF
APOSPC520518-10G APOSPC520518-1G APOSPC520518-5G
3-Fluor-4-methoxybenzolsulfonamid 98%
3-Fluor-4-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091381
CAS-Nummer: 874767-60-9