2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520514-100G
PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA
908
CHF
APOSPC520514-100G
APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321365 CAS-Nummer: 264927-50-6 |