7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520509-10G PC520509-1G PC520509-5G
APOSPC520509-10GEA 908 CHF
APOSPC520509-10G APOSPC520509-1G APOSPC520509-5G
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00833760
CAS-Nummer: 325-14-4