1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 1450 CHF
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289,08 g/mol
Melting Pt: 60…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00474580
CAS-Nummer: 312-20-9