4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Chlor-3-nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
PC520503-10G
PC520503-1G
PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA
767
CHF
APOSPC520503-10G
APOSPC520503-1G
APOSPC520503-5G
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225.55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047693 CAS-Nummer: 25889-38-7 |