1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
PC5204M-100G PC5204M-25G PC5204M-500G
APOSPC5204M-100GEA 159 CHF
APOSPC5204M-100G APOSPC5204M-25G APOSPC5204M-500G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton 98%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Melting Pt: 70…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054501
CAS-Nummer: 893-33-4