3,5-Dimethyl-4-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 38.3 CHF
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorbenzonitril 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₈FN
MW: 149,1700 g/mol
Melting Pt: 88…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832248
CAS-Nummer: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III