2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 232 CHF
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16659616
CAS-Nummer: 186589-89-9