2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5191-1G
PC5191-100MG
PC5191-250MG
PC5191-500MG
PC5191-2.5G
PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA
97.5
CHF
APOSPC5191-1G
APOSPC5191-100MG
APOSPC5191-250MG
APOSPC5191-500MG
APOSPC5191-2.5G
APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Formel:
C₆H₄FIN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094276 CAS-Nummer: 517920-73-9 |