α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 162 CHF
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039618
CAS-Nummer: 1737-26-4