α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5172M-25G
APOSPC5172M-25GEA 147 CHF
APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/2mmHg
Melting Pt: 40…42 °C
Flash-Pt: 89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004513
CAS-Nummer: 79756-81-3