2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5166H-1G PC5166H-5G
APOSPC5166H-1GEA 80.2 CHF
APOSPC5166H-1G APOSPC5166H-5G
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formel: C₅H₇F₃O₂
MW: 156,11 g/mol
Siedepunkt: 172…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190640
CAS-Nummer: 99783-23-0
UN: 3265
ADR: 8,III