4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 85.4 CHF
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,584 g/mol
Melting Pt: 61…63 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00119550
CAS-Nummer: 157590-59-5