(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G
PC5127-5G
PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA
26.2
CHF
APOSPC5127-1G
APOSPC5127-5G
APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formel:
C₇H₈FNO MW: 141.15 g/mol Melting Pt: 97…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094257 CAS-Nummer: 84832-00-8 |