4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51201-100MG PC51201-1G PC51201-500MG PC51201-250MG
APOSPC51201-100MGEA 38.5 CHF
APOSPC51201-100MG APOSPC51201-1G APOSPC51201-500MG APOSPC51201-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257229
CAS-Nummer: 1211580-54-9