2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 136 CHF
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100537
CAS-Nummer: 1099597-97-3