2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51187-1G
PC51187-5G
PC51187-10G
PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA
97.5
CHF
APOSPC51187-1G
APOSPC51187-5G
APOSPC51187-10G
APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel:
C₇H₂BrF₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18379808 CAS-Nummer: 1263377-74-7 |