Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl Perfluorobutyl Ketone, 1H,1H,1H-Nonafluoro-2-hexanone, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-2-hexanone
PC5118-5G
PC5118-25G
APOSPC5118-5GEA
193
CHF
APOSPC5118-5G
APOSPC5118-25G
Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Methyl nonafluorobutyl ketone
Formel:
C₆H₃F₉O MW: 262,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153209 CAS-Nummer: 678-18-2 UN: 1993 ADR: 3,III |