Methyl-5-fluor-2-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
PC5114D-100G
PC5114D-25G
PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA
105
CHF
APOSPC5114D-100G
APOSPC5114D-25G
APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluor-2-methylbenzoat
Methyl-5-fluor-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ Siedepunkt: 90…92 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221457 CAS-Nummer: 175278-29-2 |