2,3-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 463 CHF
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Melting Pt: 56…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115870
CAS-Nummer: 95399-95-4