2-Fluor-5-formyl-3-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 112 CHF
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluor-5-formyl-3-picolin
2-Fluor-5-formyl-3-picolin
Formel: C₇H₆FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659485
CAS-Nummer: 884495-04-9