Methylheptafluorbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 184 CHF
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Methylheptafluorbutyrat 98%
Methylheptafluorbutyrat
Formel: C₅H₃F₇O₂
MW: 228,07 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000433
CAS-Nummer: 356-24-1
EINECS: 206-600-0