2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 64.5 CHF
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
MW: 159,5455 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/9mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972388
CAS-Nummer: 329794-28-7