(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-nitrobenzyl alcohol
PC51079-1G
PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA
390
CHF
APOSPC51079-1G
APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Melting Pt: 52…53 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110169 CAS-Nummer: 1643-60-3 |