4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 69.8 CHF
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,0300 g/mol
Melting Pt: 46…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756199
CAS-Nummer: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III