4-Chlor-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC51040-1G
APOSPC51040-1GEA 424 CHF
APOSPC51040-1G
4-Chlor-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272334
CAS-Nummer: 18529-09-4