6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51011-1G PC51011-250MG PC51011-500MG PC51011-5G PC51011-10G
APOSPC51011-1GEA 149 CHF
APOSPC51011-1G APOSPC51011-250MG APOSPC51011-500MG APOSPC51011-5G APOSPC51011-10G
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18089816
CAS-Nummer: 1286734-85-7