2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510103-1G
PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA
307
CHF
APOSPC510103-1G
APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12072102 CAS-Nummer: 114312-47-9 |