6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510094-1G
PC510094-5G
APOSPC510094-1GEA
599
CHF
APOSPC510094-1G
APOSPC510094-5G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO MW: 251,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410028 CAS-Nummer: 638214-10-5 |