4-Fluor-3-methoxybenzylbromid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC51006-1G
APOSPC51006-1GEA 43.6 CHF
APOSPC51006-1G
4-Fluor-3-methoxybenzylbromid 95+%
4-Fluor-3-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
MW: 219,0509 g/mol
Melting Pt: 39…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972878
CAS-Nummer: 141080-73-1
UN: 1759
ADR: 8,III