2,4-Dichlor-8-fluorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC510014-1G
PC510014-250MG
PC510014-5G
APOSPC510014-1GEA
284
CHF
APOSPC510014-1G
APOSPC510014-250MG
APOSPC510014-5G
2,4-Dichlor-8-fluorchinazolin
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formel:
C₈H₃Cl₂FN₂ MW: 217.300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09954886 CAS-Nummer: 959237-64-0 |