2-Brom-3-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 29.7 CHF
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Brom-3-fluoranilin 98%
2-Brom-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369915
CAS-Nummer: 111721-75-6