2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G
PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA
148
CHF
APOSPC5079-1G
APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure 97%
2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ MW: 183.9296 g/mol Melting Pt: 183…186 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08235078 CAS-Nummer: 874290-63-8 |