Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 114 CHF
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat 97%
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
Siedepunkt: 103…105 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173937
CAS-Nummer: 85953-29-3