α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-phenylacetate, Ethyl difluoro(phenyl)acetate
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 592 CHF
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,19 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/1mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275296
CAS-Nummer: 2248-46-6