Methylchlordifluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5070-100G
PC5070-25G
PC5070-5G
APOSPC5070-100GEA
172
CHF
APOSPC5070-100G
APOSPC5070-25G
APOSPC5070-5G
Methylchlordifluoracetat 97%
Methylchlordifluoracetat
Useful trifluoromethylating agent. Trifluoromethylation ofaryl and vinyl halides: Tetrahedron Letts.,32, 7689 (1991). Nitroaryl chlorides can also be trifluoromethylated.
Formel:
C₃H₃ClF₂O₂ Siedepunkt: 79…81 °C Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 19 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000775 CAS-Nummer: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN: 2924 ADR: 3+8,II |