2-Amino-3',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 741 CHF
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid 99%
2-Amino-3',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₈ClF₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08532461
CAS-Nummer: 1209894-23-4