2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 26.2 CHF
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Melting Pt: 64…76 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06656276
CAS-Nummer: 1072952-25-0