2-Chlor-3-fluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G
PC5054-500MG
PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA
108
CHF
APOSPC5054-1G
APOSPC5054-500MG
APOSPC5054-5G
2-Chlor-3-fluor-4-pyridinboronsäure
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BClFNO₂ MW: 175,35 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04972403 CAS-Nummer: 937595-71-6 |