4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 29.7 CHF
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Melting Pt: 189…191 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056358
CAS-Nummer: 854778-31-7