Mangan(III)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5040-10G PC5040-50G
APOSPC5040-10GEA 147 CHF
APOSPC5040-10G APOSPC5040-50G
Mangan(III)fluorid 99%
Mangan(III)fluorid
Formel: F₃Mn
MW: 111,93 g/mol
Dichte: 3.54 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016223
CAS-Nummer: 7783-53-1
EINECS: 232-006-6
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II