4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50399-1G PC50399-250MG PC50399-5G
APOSPC50399-1GEA 303 CHF
APOSPC50399-1G APOSPC50399-250MG APOSPC50399-5G
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formel: C₁₂H₁₀FN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424657
CAS-Nummer: 321-63-1