3-Cyan-4-fluoranilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Cyano-4-fluoroaniline
PC50393-100G
PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA
179
CHF
APOSPC50393-100G
APOSPC50393-25G
3-Cyan-4-fluoranilin 95%
3-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136,13 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00277872 CAS-Nummer: 53312-81-5 |