4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 314 CHF
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Melting Pt: 37…42 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 81171-71-3
UN: 1760
ADR: 8,II