4-Fluor-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 328 CHF
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluor-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227.00 g/mol
Melting Pt: 89…91 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235044
CAS-Nummer: 874219-25-7