Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 88.9 CHF
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat 95%
Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025999
CAS-Nummer: 1150114-81-0