(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5027-1G
PC5027-5G
APOSPC5027-1GEA
142
CHF
APOSPC5027-1G
APOSPC5027-5G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol 96%
(Bis(trifluoracetoxy)iod)pentafluorbenzol
Formel:
C₁₀F₁₁IO₄ MW: 519.99 g/mol Melting Pt: 120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191612 CAS-Nummer: 14353-88-9 |