(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 103 CHF
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546981
CAS-Nummer: 220996-81-6