Methyl-3-fluor-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluoro-2-methoxybenzoate, 3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 131 CHF
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
Methyl-3-fluor-2-methoxybenzoat
Methyl-3-fluor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753133
CAS-Nummer: 106428-04-0